AuftragsverfolgungKontakt
Filterscheiben | Avantor
Filterscheiben
3, 30 mm
Katalognr. LENZ07180330
Anbieter:   Lenz Laborglas
Filterscheiben
Katalognr. LENZ07180330
Anbieter:  Lenz Laborglas
Filterscheiben
Filterscheiben
3, 30 mm
Preis
72.10 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Glass filter discs centred with unfused rim.
Dokumente
Technische Daten
  • Ø:
    30 mm
  • Porosität:
    3
  • Seq:
    21
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..