AuftragsverfolgungKontakt
Filterscheiben
Filterscheiben
3, 20 mm
Katalognr. LENZ07180320
Anbieter:   Lenz Laborglas
Filterscheiben
Katalognr. LENZ07180320
Anbieter:  Lenz Laborglas
Filterscheiben
Filterscheiben
3, 20 mm
Preis
SFr. 63.90
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Glass filter discs centred with unfused rim.
Documents
Technische Daten
  • Ø:
    20 mm
  • Porosität:
    3
  • Seq:
    20