AuftragsverfolgungKontakt
Filterscheiben
Filterscheiben
2, 40 mm
Catalog # LENZ07180240
Supplier:   Lenz Laborglas
Filterscheiben
Catalog # LENZ07180240
Supplier:  Lenz Laborglas
Filterscheiben
Filterscheiben
2, 40 mm
Price
SFr. 94.40
Log in for availability
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Glass filter discs centred with unfused rim.
Specifications
  • Ø:
    40 mm
  • Porosität:
    2
  • Seq:
    16