AuftragsverfolgungKontakt
Filterscheiben | Avantor
Filterscheiben
2, 30 mm
Katalognr. LENZ07180230
Anbieter:   Lenz Laborglas
Filterscheiben
Katalognr. LENZ07180230
Anbieter:  Lenz Laborglas
Filterscheiben
Filterscheiben
2, 30 mm
Preis
SFr. 72.10
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Glass filter discs centred with unfused rim.
Dokumente
Technische Daten
  • Ø:
    30 mm
  • Porosität:
    2
  • Seq:
    15