AuftragsverfolgungKontakt
Filterscheiben
1, 20 mm
  LENZ07180120
Filterscheiben
  LENZ07180120
Filterscheiben
Filterscheiben
1, 20 mm
63.90 SFr.
1 * 10 ST
Glass filter discs centred with unfused rim.
  • Ø:
    20 mm
  • Porosität:
    1
  • Seq:
    08