AuftragsverfolgungKontakt
Filterscheiben
Filterscheiben
1, 10 mm
Katalognr. LENZ07180110
Anbieter:   Lenz Laborglas
Filterscheiben
Katalognr. LENZ07180110
Anbieter:  Lenz Laborglas
Filterscheiben
Filterscheiben
1, 10 mm
Preis
SFr. 62.20
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Glass filter discs centred with unfused rim.
Documents
Technische Daten
  • Ø:
    10 mm
  • Porosität:
    1
  • Seq:
    07