AuftragsverfolgungKontakt
Filterscheiben | Avantor
Filterscheiben
0, 10 mm
Katalognr. LENZ07180010
Anbieter:   Lenz Laborglas
Filterscheiben
Katalognr. LENZ07180010
Anbieter:  Lenz Laborglas
Filterscheiben
Filterscheiben
0, 10 mm
Preis
SFr. 62.20
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Glass filter discs centred with unfused rim.
Dokumente
Technische Daten
  • Ø:
    10 mm
  • Porosität:
    0
  • Seq:
    01