Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Bechergläser, hohe Form

250 ml, 120 mm, 60 mm
Katalognr. LENZ07004049
Anbieter:   Lenz Laborglas
Bechergläser, hohe Form
Katalognr. LENZ07004049
Anbieter:  Lenz Laborglas
Bechergläser, hohe Form
Bechergläser, hohe Form

250 ml, 120 mm, 60 mm

Preis
SFr. 120.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents

DURAN® Borosilikatglas, mit Ausguss.

  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale thermische Ausdehnung sorgt für relativ hohen Widerstand gegen Temperaturwechsel

Graduiert für ungefähres Ablesen der Inhalte und Beschriftungsfeld.

Technische Daten
  • Ext.Ø:
    60 mm
  • Kapazität:
    250 ml
  • Höhe:
    120 mm