Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Bechergläser, hohe Form | Avantor

Bechergläser, hohe Form

150 ml, 95 mm, 54 mm
Katalognr. LENZ07004043
Anbieter:   Lenz Laborglas
Bechergläser, hohe Form
Katalognr. LENZ07004043
Anbieter:  Lenz Laborglas
Bechergläser, hohe Form
Bechergläser, hohe Form

150 ml, 95 mm, 54 mm

Preis
SFr. 115.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents

DURAN® Borosilikatglas, mit Ausguss.

  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale thermische Ausdehnung sorgt für relativ hohen Widerstand gegen Temperaturwechsel

Graduiert für ungefähres Ablesen der Inhalte und Beschriftungsfeld.

Dokumente

Technische Daten
  • Ext.Ø:
    54 mm
  • Kapazität:
    150 ml
  • Höhe:
    95 mm
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..