Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Bechergläser, hohe Form | Avantor

Bechergläser, hohe Form

100 ml, 80 mm, 48 mm
Katalognr. LENZ07004037
Anbieter:   Lenz Laborglas
Bechergläser, hohe Form
Katalognr. LENZ07004037
Anbieter:  Lenz Laborglas
Bechergläser, hohe Form
Bechergläser, hohe Form

100 ml, 80 mm, 48 mm

Preis
SFr. 108.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents

DURAN® Borosilikatglas, mit Ausguss.

  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale thermische Ausdehnung sorgt für relativ hohen Widerstand gegen Temperaturwechsel

Graduiert für ungefähres Ablesen der Inhalte und Beschriftungsfeld.

Dokumente

Technische Daten
  • Ext.Ø:
    48 mm
  • Kapazität:
    100 ml
  • Höhe:
    80 mm
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.