AuftragsverfolgungKontakt
Bechergläser, niedrige Form | Avantor
Bechergläser, niedrige Form
5000 ml, 270 mm, 170 mm
Katalognr. LENZ07001082
Anbieter:   Lenz Laborglas
Bechergläser, niedrige Form
Katalognr. LENZ07001082
Anbieter:  Lenz Laborglas
Bechergläser, niedrige Form
Bechergläser, niedrige Form
5000 ml, 270 mm, 170 mm
Preis
141.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DURAN® Borosilikatglas, mit Ausguss.
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale thermische Ausdehnung sorgt für relativ hohen Widerstand gegen Temperaturwechsel
Graduiert für ungefähres Ablesen der Inhalte, mit Beschriftungsfeld (außer 5 ml Becherglas, nicht graduiert)
Zertifizierung: DIN 12331 und ISO 3819
Dokumente
Technische Daten
  • Ext.Ø:
    170 mm
  • Kapazität:
    5000 ml
  • Höhe:
    270 mm