Bechergläser, niedrige Form
2000 ml, 185 mm, 132 mm
Katalognr. LENZ07001073
Anbieter: Lenz Laborglas
Direkt zu
Product Details & Documents
DURAN® Borosilikatglas, mit Ausguss.
- Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale thermische Ausdehnung sorgt für relativ hohen Widerstand gegen Temperaturwechsel
Graduiert für ungefähres Ablesen der Inhalte, mit Beschriftungsfeld (außer 5 ml Becherglas, nicht graduiert)
Zertifizierung: DIN 12331 und ISO 3819
Dokumente
BSE TSE Glass Columns
BSE/TSE-Zertifikate
LENZ07001061_TDS_EN LENZ07001070_TDS_EN LENZ07001073_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Ext.Ø:132 mm
- Kapazität:2000 ml
- Höhe:185 mm