Bechergläser, niedrige Form
800 ml, 135 mm, 100 mm
Katalognr. LENZ07001067
Anbieter: Lenz Laborglas
Direkt zu
Product Details & Documents
DURAN® Borosilikatglas, mit Ausguss.
- Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale thermische Ausdehnung sorgt für relativ hohen Widerstand gegen Temperaturwechsel
Graduiert für ungefähres Ablesen der Inhalte, mit Beschriftungsfeld (außer 5 ml Becherglas, nicht graduiert)
Certifications: DIN 12331 und ISO 3819
Documents
BSE TSE Glass Columns
BSE/TSE Certificates
Technische Daten
- Ext.Ø:100 mm
- Kapazität:800 ml
- Höhe:135 mm