Bechergläser, niedrige Form
600 ml, 125 mm, 90 mm
Katalognr. LENZ07001061
Anbieter: Lenz Laborglas
Direkt zu
Product Details & Documents
DURAN® Borosilikatglas, mit Ausguss.
- Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale thermische Ausdehnung sorgt für relativ hohen Widerstand gegen Temperaturwechsel
Graduiert für ungefähres Ablesen der Inhalte, mit Beschriftungsfeld (außer 5 ml Becherglas, nicht graduiert)
: DIN 12331 und ISO 3819
Technische Daten
- Ext.Ø:90 mm
- Kapazität:600 ml
- Höhe:125 mm