Bechergläser, niedrige Form
250 ml, 95 mm, 70 mm
Catalog # LENZ07001049
Supplier: Lenz Laborglas
Jump to:
Product Details & Documents
DURAN® Borosilikatglas, mit Ausguss.
- Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale thermische Ausdehnung sorgt für relativ hohen Widerstand gegen Temperaturwechsel
Graduiert für ungefähres Ablesen der Inhalte, mit Beschriftungsfeld (außer 5 ml Becherglas, nicht graduiert)
Certifications: DIN 12331 und ISO 3819
Documents
BSE TSE Glass Columns
BSE/TSE Certificates
Specifications
- Ext.Ø:70 mm
- Kapazität:250 ml
- Höhe:95 mm