Viskose Proben
Viscous sampler for medium viscosity materials, Edelstahl 316, 300 ml, 1000 mm
Catalog # 231-0487
Supplier: Sampling Systems
Jump to:
Product Details & Documents
Ideal für die Probenahme von Cremes, Shampoos, Seifen, Honig und anderen semi-viskosen Medien.
Nach der Probenahme kann der Probenehmer für eine schnelle und gründliche Reinigung komplett zerlegt werden.
Specifications
- Kapazität:300 ml
- Bezeichnung:Viscous sampler for medium viscosity materials
- Länge:1000 mm
- Material:Edelstahl 316
- Seq:01