AuftragsverfolgungKontakt
Overhead stirrer tools, anchor stirrers | Avantor
Overhead stirrer tools, anchor stirrers
Anchor stirrer, DURAN®, 150 LF, 4000/6000 ml, 16 mm
Katalognr. LENZ06321579
Anbieter:   Lenz Laborglas
Overhead stirrer tools, anchor stirrers
Katalognr. LENZ06321579
Anbieter:  Lenz Laborglas
Overhead stirrer tools, anchor stirrers
Overhead stirrer tools, anchor stirrers
Anchor stirrer, DURAN®, 150 LF, 4000/6000 ml, 16 mm
Preis
SFr. 229.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Anchor stirrers with GL thread connection.
  • Made of precision calibrated glass tube
  • With ground and polished bearing surface
  • Suitable for flange vessels
Dokumente
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Anchor stirrer, DURAN®, 150 LF
  • Schaft - Ø:
    16 mm
  • Für Gefäße:
    4000/6000 ml