Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Overhead stirrer tools, anchor stirrers | Avantor

Overhead stirrer tools, anchor stirrers

Anchor stirrer, DURAN®, 100 LF, 2000 ml, 10 mm
Katalognr. LENZ06321073
Anbieter:   Lenz Laborglas
Overhead stirrer tools, anchor stirrers
Katalognr. LENZ06321073
Anbieter:  Lenz Laborglas
Overhead stirrer tools, anchor stirrers
Overhead stirrer tools, anchor stirrers

Anchor stirrer, DURAN®, 100 LF, 2000 ml, 10 mm

Preis
SFr. 193.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Anchor stirrers with GL thread connection.

  • Made of precision calibrated glass tube
  • With ground and polished bearing surface
  • Suitable for flange vessels

Dokumente

Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Anchor stirrer, DURAN®, 100 LF
  • Schaft - Ø:
    10 mm
  • Für Gefäße:
    2000 ml
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..