Stirring shafts
WB 10, Schäfte für Reaktionsgefäße, 260 mm, 16 mm
Katalognr. LENZ06300516
Anbieter: Lenz Laborglas
Direkt zu
Product Details & Documents
Stirring shafts made of precision calibrated glass tube.
- Ground and polished bearing surface
- Interchangeable
- Made of DURAN® tubing
Documents
BSE TSE Glass Columns
BSE/TSE Certificates
Technische Daten
- Ø:16 mm
- Typ:WB 10, Schäfte für Reaktionsgefäße
- Länge:260 mm
- Seq:02



