AuftragsverfolgungKontakt
O-Ring seals for flat flanges | Avantor
O-Ring seals for flat flanges
Planflansche DN 60
Katalognr. 201-0151
Anbieter:   Lenz Laborglas
O-Ring seals for flat flanges
Katalognr. 201-0151
Anbieter:  Lenz Laborglas
O-Ring seals for flat flanges
O-Ring seals for flat flanges
Planflansche DN 60
Preis
SFr. 15.60
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Silicone or Silicone PTFE-coated.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
Seals for flat flanges LF 60-200.
Technische Daten
  • Für:
    Planflansche DN 60
  • Seq:
    01