Sedimentiergefäße, Imhoff
Imhoff Konen, Skala bis zu 100 ml, Ringmarke bei 1000 ml, mit Sperrhahn
Katalognr. LENZ05670005
Anbieter: Lenz Laborglas
Direkt zu
Product Details & Documents
Made of borosilicate glass 3.3.
- White graduations
- With or without stopcock
- Excellent chemical and temperature resistance
Documents
BSE TSE Glass Columns
BSE/TSE Certificates
Technische Daten
- Typ:mit Sperrhahn
- Bezeichnung:Imhoff Konen, Skala bis zu 100 ml, Ringmarke bei 1000 ml
- Cat. No.:LENZ05670005
- Teilung:0,1 ml
- Graduierung:0 - 2