Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Wägegläser

Wägegläser

350 ml, 75×95 mm, 80/12
Katalognr. 611-9318
Anbieter:   Lenz Laborglas
Wägegläser
Katalognr. 611-9318
Anbieter:  Lenz Laborglas
Wägegläser
Wägegläser

350 ml, 75×95 mm, 80/12

Preis
SFr. 106.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

DURAN®, Borosilikatglas.

  • Mit austauschbarem Deckel
  • Der Außenschliff erleichtert das Umfüllen von Materialien und verringert das Materialkontaminationsrisiko des Deckels
  • Erhältlich in niedriger, mittlerer und hoher Form

Documents

Technische Daten
  • Ø×H:
    75×95 mm
  • NS:
    80/12
  • Kapazität:
    350 ml
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.