AuftragsverfolgungKontakt
Test tube sprayers | Avantor
Test tube sprayers
Complete sprayer, 12 ml
Katalognr. LENZ05471200
Anbieter:   Lenz Laborglas
Test tube sprayers
Katalognr. LENZ05471200
Anbieter:  Lenz Laborglas
Test tube sprayers
Test tube sprayers
Complete sprayer, 12 ml
Preis
SFr. 111.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These test tube sprayers are made of DURAN®, borosilicate glass.
Lieferinformationen: Complete sprayer consists of test tube and sprayer head, with clamp and rubber bulb.
Dokumente
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Complete sprayer, 12 ml
  • Seq:
    02
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • LENZ05470606
    Test tube for head 6 ml, NS 14/23
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 13.40
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • LENZ05470605
    Sprayer head, 6 ml, NS 14/23
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 77.50
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • LENZ05471205
    Sprühaufsatz, 12 ml, NS 19/26
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 79.30
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • LENZ05471206
    Reagenzglas für Kopf 12 ml, NS19/26
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 14.90
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • LENZ05470005
    Rubber bulb
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 24.90