Extractor heads for specific light solvents
500 ml
Catalog # LENZ05432158
Supplier: Lenz Laborglas
Jump to:
Product Details & Documents
DURAN®, Borosilicate glass.
- Very good chemical resistance
- Very good temperature resistance
For the extraction of liquids with specific light solvents, with insert filter (porosity: 0).
Documents
BSE TSE Glass Columns
BSE/TSE Certificates
Specifications
- Extraktorinhalt:500 ml
- Seq:03
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..