AuftragsverfolgungKontakt
Extraction thimbles | Avantor
Extraction thimbles
250 ml
Katalognr. LENZ05405249
Anbieter:   Lenz Laborglas
Extraction thimbles
Katalognr. LENZ05405249
Anbieter:  Lenz Laborglas
Extraction thimbles
Extraction thimbles
250 ml
Preis
SFr. 91.20
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
Glass tubes with sintered filter disc (porosity: 0), for extractors acc. to Thielepape.
Dokumente
Technische Daten
  • Kapazität:
    250 ml
  • Seq:
    03