AuftragsverfolgungKontakt
Kühler, Davies | Avantor
Kühler, Davies
400 mm, 29/32 NS, 29/32 NS
Katalognr. LENZ05215414
Anbieter:   Lenz Laborglas
Kühler, Davies
Katalognr. LENZ05215414
Anbieter:  Lenz Laborglas
Kühler, Davies
Kühler, Davies
400 mm, 29/32 NS, 29/32 NS
Preis
SFr. 251.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DURAN® borosilicate glass 3.3.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
For condensing vapours. With double sized coiling area. Water connection with two GL 14 threaded plastic olives.
Dokumente
Technische Daten
  • Kern:
    29/32 NS
  • Mantellänge:
    400 mm
  • Hülse:
    29/32 NS