AuftragsverfolgungKontakt
Glass beads | Avantor
Glass beads
Glass beads, solid, 8 mm
Katalognr. 201-0524
Anbieter:   Lenz Laborglas
Glass beads
Katalognr. 201-0524
Anbieter:  Lenz Laborglas
Glass beads
Glass beads
Glass beads, solid, 8 mm
Preis
89.70 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Solid soda-lime glass.
Technische Daten
  • Ø:
    8 mm
  • Bezeichnung:
    Glass beads, solid
  • Seq:
    06