AuftragsverfolgungKontakt
Glass beads | Avantor
Glass beads
Glass beads, solid, 6 mm
Katalognr. LENZ05124006
Anbieter:   Lenz Laborglas
Glass beads
Katalognr. LENZ05124006
Anbieter:  Lenz Laborglas
Glass beads
Glass beads
Glass beads, solid, 6 mm
Preis
68.90 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Solid soda-lime glass.
Technische Daten
  • Ø:
    6 mm
  • Bezeichnung:
    Glass beads, solid
  • Seq:
    05