AuftragsverfolgungKontakt
Glass beads
Glass beads
Glass beads, solid, 2 mm
Katalognr. LENZ05124002
Anbieter:   Lenz Laborglas
Glass beads
Katalognr. LENZ05124002
Anbieter:  Lenz Laborglas
Glass beads
Glass beads
Glass beads, solid, 2 mm
Preis
SFr. 51.50
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Solid soda-lime glass.
Technische Daten
  • Ø:
    2 mm
  • Bezeichnung:
    Glass beads, solid
  • Seq:
    01