Kugelflansch mit Gewinde
Hülse KF 25 mit Stahlgewinde M 16×1
Katalognr. LENZ05108216
Anbieter: Lenz Laborglas
Direkt zu
Product Details & Documents
Hergestellt aus Edelstahl.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Robust
Mit KF-Pfanne, mit Gewinde.
Technische Daten
- Typ:Hülse KF 25 mit Stahlgewinde M 16×1