AuftragsverfolgungKontakt
Buffer solutions
Buffer solution, 7,00, ±0,01, 25 °C, Plastic bottle, 5 L
  REGE507025
 :   REAGECON
Buffer solutions
  REGE507025
 :  REAGECON
 :  
Buffer solutions
Buffer solutions
Buffer solution, 7,00, ±0,01, 25 °C, Plastic bottle, 5 L
 :  
SFr. 138.00
1 * 5 L
  • Packung:
    Plastic bottle
  • VE:
    5 L
  • Referenztemperatur:
    25 °C
  • Bezeichnung:
    Buffer solution
  • pH Genauigkeit:
    ±0,01
  • pH-Wert:
    7,00