AuftragsverfolgungKontakt
Einweg-Schöpfer | Avantor
Einweg-Schöpfer
Einweg-Schöpfer, HDPE, 1000 ml, 40 mm, 950 mm
Katalognr. SAMP5040A-1000
Anbieter:   Sampling Systems
Einweg-Schöpfer
Katalognr. SAMP5040A-1000
Anbieter:  Sampling Systems
Einweg-Schöpfer
Einweg-Schöpfer
Einweg-Schöpfer, HDPE, 1000 ml, 40 mm, 950 mm
Preis
SFr. 440.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 24 ST
Product Details & Documents
Einweg-Schöpfer für die Probenahme aus Brunnen oder Silos.
Verpackung: Einzeln verpackt.
Achtung! Bitte beachten: Nicht für Flüssigkeiten mit hoher Dichte geeignet.
Technische Daten
  • Ø:
    40 mm
  • Kapazität:
    1000 ml
  • Bezeichnung:
    Einweg-Schöpfer
  • Länge:
    950 mm
  • Material:
    HDPE