AuftragsverfolgungKontakt
Becher, niedrige Form | Avantor
Becher, niedrige Form
5000 ml, 206 mm, 177 mm
Katalognr. NICK415
Anbieter:   NICKEL ELECTRO
Becher, niedrige Form
Katalognr. NICK415
Anbieter:  NICKEL ELECTRO
Becher, niedrige Form
Becher, niedrige Form
5000 ml, 206 mm, 177 mm
Preis
SFr. 66.70
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Aluminium, mit Ausguss.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Extrem temperaturbeständig
  • Glatte Oberflächen zur schnellen und einfachen Reinigung
Ideal für ätzende Materialien. Robust und langlebig.
Technische Daten
  • Ext.Ø:
    177 mm
  • Kapazität:
    5000 ml
  • Höhe:
    206 mm
  • Seq:
    06