Pipettierball
Doppelball mit Netz, Gummi, Ø 53 mm, 60 ml, Rot
Katalognr. KART3913
Anbieter: KARTELL
Direkt zu
Product Details & Documents
Aus Gummi, rot.
Mono-Kugeln mit Ventil eignen sich zum Befüllen von Pellet-Büretten oder für Verdampfer.
Doppelkugeln mit Netz eignen sich für automatische Büretten und Flash-Chromatographiesäulen.
Schlauchlänge: 33,5 cm
Certifications:
Caution:
Technische Daten
- Kapazität:60 ml
- Farbe:Rot
- Bezeichnung:Doppelball mit Netz, Gummi, Ø 53 mm
- Seq:04