Pipettierball
Doppelball mit Netz, Gummi, Ø 46 mm, 52 ml, Rot
Katalognr. KART3912
Anbieter: KARTELL
Direkt zu
Product Details & Documents
Aus Gummi, rot.
Mono-Kugeln mit Ventil eignen sich zum Befüllen von Pellet-Büretten oder für Verdampfer.
Doppelkugeln mit Netz eignen sich für automatische Büretten und Flash-Chromatographiesäulen.
Schlauchlänge: 33,5 cm
Certifications:
Attenzione:
Technische Daten
- Kapazität:52 ml
- Farbe:Rot
- Bezeichnung:Doppelball mit Netz, Gummi, Ø 46 mm
- Seq:03