Pipettierball
Mono-Kugel mit zwei Ventilen, für Vakuum, Gummi, Ø 46 mm, , Rot
Katalognr. KART3911
Anbieter: KARTELL
Direkt zu
Product Details & Documents
Aus Gummi, rot.
Mono-Kugeln mit Ventil eignen sich zum Befüllen von Pellet-Büretten oder für Verdampfer.
Doppelkugeln mit Netz eignen sich für automatische Büretten und Flash-Chromatographiesäulen.
Schlauchlänge: 33,5 cm
Technische Daten
- Farbe:Rot
- Bezeichnung:Mono-Kugel mit zwei Ventilen, für Vakuum, Gummi, Ø 46 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



