Pipettierball
Mono-Kugel mit Ventil und Schlauch, Gummi, Ø 46 mm, , Rot
Katalognr. KART3910
Anbieter: KARTELL
Direkt zu
Product Details & Documents
Aus Gummi, rot.
Mono-Kugeln mit Ventil eignen sich zum Befüllen von Pellet-Büretten oder für Verdampfer.
Doppelkugeln mit Netz eignen sich für automatische Büretten und Flash-Chromatographiesäulen.
Schlauchlänge: 33,5 cm
Technische Daten
- Farbe:Rot
- Bezeichnung:Mono-Kugel mit Ventil und Schlauch, Gummi, Ø 46 mm