Petrischalen, Einweg
Mit 3 Nocken, 150 mm, Steril
KART365
: KARTELL
Einweg flach, klare Petrischalen aus PS. In mehreren Durchmessern, mit oder ohne Belüftung erhältlich Ausführungen mit 2, 3 und 4 getrennten Fächern. Für Routineanwendungen in Laboren und zur bakteriologischen Forschung. Erhältlich mit Belüftungsnocken am Deckel, um die Bildung von Kondensat zu verhindern, oder ohne Belüftungsnocken, um ein Austrocknen des Agars nach der Inkubation zu vermeiden.
- Ø:150 mm
- Sterilität:Steril
- Ausführung:Mit 3 Nocken