Petrischalen, Einweg
Mit 4 Fächern, 90 mm, Steril
Katalognr. KART364
Anbieter: KARTELL
Direkt zu
Product Details & Documents
Einweg flach, klare Petrischalen aus PS. In mehreren Durchmessern, mit oder ohne Belüftung erhältlich Ausführungen mit 2, 3 und 4 getrennten Fächern. Für Routineanwendungen in Laboren und zur bakteriologischen Forschung. Erhältlich mit Belüftungsnocken am Deckel, um die Bildung von Kondensat zu verhindern, oder ohne Belüftungsnocken, um ein Austrocknen des Agars nach der Inkubation zu vermeiden.
Dokumente
Technische Daten
- Ø:90 mm
- Sterilität:Steril
- Ausführung:Mit 4 Fächern
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..