AuftragsverfolgungKontakt
Pasteur pipettes
Pasteur pipettes
3 ml, 154 mm, 0,50 ml, +, Einzeln verpackt
Catalog # KART334
Supplier:   KARTELL
Pasteur pipettes
Catalog # KART334
Supplier:  KARTELL
Pasteur pipettes
Pasteur pipettes
3 ml, 154 mm, 0,50 ml, +, Einzeln verpackt
Price
SFr. 313.00
Log in for availability
1 * 500 ST
Product Details & Documents
PE, disposable, sterile or non sterile.
  • Disposable PE pipettes with bulb and graduations
  • The slender tip guarantees precision transfer of the sample
  • Non sterile pipettes are available in multi-packs; sterile pipettes are individually wrapped
Caution: *Capillary
Specifications
  • Verpackt:
    Einzeln verpackt
  • Steril:
    +
  • Kapazität:
    3 ml
  • Länge:
    154 mm
  • Seq:
    3
  • Graduierung:
    0,50 ml