Probenbehälter mit Schraubverschluss
180 ml, , 54 mm, 112 mm
Katalognr. KART1675
Anbieter: KARTELL
Direkt zu
Product Details & Documents
PFA, durchscheinend, mit PFA-Schraubverschluss.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit
Zur Probennahme, Transport und Lagerung.
Zertifizierung:
Lieferinformationen:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten: *Produkt(e) auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Technische Daten
- Ext.Ø:54 mm
- Kapazität:180 ml
- Höhe:112 mm
- Seq:04