Pulverprobenehmer, U-D Master
Pulverprobenehmer-Set mit Griffen, Probenkammern, Probenspitzen und Probenbehälter
Katalognr. SAMP1500S-01
Anbieter: Sampling Systems
Direkt zu
Product Details & Documents
Der U-D-Pulverprobenehmer wurde für genaue Einzeldosisproben (kleines Volumen) entwickelt.
- Schnelle und einfache genaue Einzeldosisprobenentnahme
- Mit demselben Probenehmer können unterschiedliche Volumina entnommen werden
- Wechseln Sie einfach die Spitze für ein anderes Volumen
Entwickelt für die Verwendung mit frei fließenden Pulvern und Granulaten.
Technische Daten
- Bezeichnung:Pulverprobenehmer-Set mit Griffen, Probenkammern, Probenspitzen und Probenbehälter
- Seq:01