Pulverprobenehmer, U-D Master
Probenkammer (Typ 2), 1,3 – 2,5 ml
Katalognr. SAMP1500A-04
Anbieter: Sampling Systems
Direkt zu
Product Details & Documents
Der U-D-Pulverprobenehmer wurde für genaue Einzeldosisproben (kleines Volumen) entwickelt.
- Schnelle und einfache genaue Einzeldosisprobenentnahme
- Mit demselben Probenehmer können unterschiedliche Volumina entnommen werden
- Wechseln Sie einfach die Spitze für ein anderes Volumen
Entwickelt für die Verwendung mit frei fließenden Pulvern und Granulaten.
Technische Daten
- Volumen:1,3 – 2,5 ml
- Bezeichnung:Probenkammer (Typ 2)
- Seq:05