Pulverprobenehmer, U-D Master
Probenkammer (Typ 1), 0,1 – 1,2 ml
Catalog # SAMP1500A-03
Supplier: Sampling Systems
Jump to:
Product Details & Documents
Der U-D-Pulverprobenehmer wurde für genaue Einzeldosisproben (kleines Volumen) entwickelt.
- Schnelle und einfache genaue Einzeldosisprobenentnahme
- Mit demselben Probenehmer können unterschiedliche Volumina entnommen werden
- Wechseln Sie einfach die Spitze für ein anderes Volumen
Entwickelt für die Verwendung mit frei fließenden Pulvern und Granulaten.
Specifications
- Volumen:0,1 – 1,2 ml
- Bezeichnung:Probenkammer (Typ 1)
- Seq:04