Pulverprobenehmer, U-D Master
Griffverlängerung, 600 mm
Katalognr. SAMP1500A-02
Anbieter: Sampling Systems
Direkt zu
Product Details & Documents
Der U-D-Pulverprobenehmer wurde für genaue Einzeldosisproben (kleines Volumen) entwickelt.
- Schnelle und einfache genaue Einzeldosisprobenentnahme
- Mit demselben Probenehmer können unterschiedliche Volumina entnommen werden
- Wechseln Sie einfach die Spitze für ein anderes Volumen
Entwickelt für die Verwendung mit frei fließenden Pulvern und Granulaten.
Technische Daten
- Bezeichnung:Griffverlängerung
- Länge:600 mm
- Seq:03