Pulverprobenehmer, U-D Master
T-Stangengriff, 600 mm
SAMP1500A-01
Der U-D-Pulverprobenehmer wurde für genaue Einzeldosisproben (kleines Volumen) entwickelt.
- Schnelle und einfache genaue Einzeldosisprobenentnahme
- Mit demselben Probenehmer können unterschiedliche Volumina entnommen werden
- Wechseln Sie einfach die Spitze für ein anderes Volumen
Entwickelt für die Verwendung mit frei fließenden Pulvern und Granulaten.
- Bezeichnung:T-Stangengriff
- Länge:600 mm
- Seq:02