Screw caps for screw thread tubes
GL 25, , ,
Catalog # LENZ01320025
Supplier: Lenz Laborglas
Jump to:
Product Details & Documents
PBT,red, with PTFE coated silicone sealing (VMQ).
- For DIN GL threads
- Heat resistant up to 180 °C
- Autoclavable, sterilisable with hot air
Specifications
- Gewinde:GL 25
- Seq:03
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.