AuftragsverfolgungKontakt
Pulverprobenehmer
Probenkammer, 150 ml, Edelstahl 316L, 1500 mm
  SAMP1035T-150
Pulverprobenehmer
  SAMP1035T-150
Pulverprobenehmer
Pulverprobenehmer
Probenkammer, 150 ml, Edelstahl 316L, 1500 mm
SFr. 433.00
1 * 1 ST
Der Pulverprobenehmer ist speziell für große Volumina in großen Tiefen konzipiert.
  • Einstellbare Länge und Design mit glänzender Oberfläche
  • Extrem starke und robuste Verlängerungsstangen
Geeignet für frei fließende Pulver und Granulate.
  • Bezeichnung:
    Probenkammer, 150 ml
  • Länge:
    1500 mm
  • Material:
    Edelstahl 316L
  • Seq:
    01