Buffer solutions
Buffer solution, 1,00, ±0,02, 25 °C, Plastic bottle, 1 L
Katalognr. REGE101025
Anbieter: REAGECON
Direkt zu
Product Details & Documents
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerSDS_DE_CH_REGE10687 sds_REGE103776 sds_REGE1040525 sds_REGE10505 sds_REGE10605
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Mehr
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Plastic bottle
- VE:1 L
- Referenztemperatur:25 °C
- Bezeichnung:Buffer solution
- pH Genauigkeit:±0,02
- pH-Wert:1,00