Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Schraubkarabiner | Avantor

Schraubkarabiner

Schraubkarabiner ML05, Zink, zur Verwendung an Gerüsten, 58 mm, 211 mm
Katalognr. 111-1364
Anbieter:   HONEYWELL SAFETY
Schraubkarabiner
Katalognr. 111-1364
Anbieter:  HONEYWELL SAFETY
Schraubkarabiner
Schraubkarabiner

Schraubkarabiner ML05, Zink, zur Verwendung an Gerüsten, 58 mm, 211 mm

Preis
SFr. 169.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Miller Karabiner dienen der Befestigung bzw. Zwischenbefestigung an Anschlagpunkten.

  • In verschiedenen Größen, Formen und Materialen erhältlich

Zubehördetails: EN 362

Technische Daten
  • Ø Öffnung:
    58 mm
  • Bezeichnung:
    Schraubkarabiner ML05, Zink, zur Verwendung an Gerüsten
  • Länge:
    211 mm
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..